SAB5703041
Anti-Pan-Akt Antibody, clone 3K3H0, Rabbit Monoclonal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3K3H0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSDVAIVKEGWLHKRGEYIKTWRPRYFLLKNDGTFIGYKERPQDVDQREAPLNNFSVAQCQLMKTERPRPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVETPEEREEWTTAIQTVADGLKKQEEEEMDFRSG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AKT(207)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)