SAB5702837
Anti-EAAT2/SLC1A2 Antibody, clone 7K5F7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
EAAT2, EIEE41, GLT-1, HBGT
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7K5F7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
2.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KKQLGPGKKNDEVSSLDAFLDLIRNLFPENLVQACFQQIQTVTKKVLVAPPPDEEANATSAVVSLLNETVTEVPEETKMVIKKGLEFKDGMNVLGLIGFFI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLC1A2(6506)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)