SAB5702723
Anti-Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) Antibody, clone 9O4L9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CK1, CK1a, CKIa, HEL-S-77p, HLCDGP1, PRO2975
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9O4L9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EKKMSTPVEVLCKGFPAEFAMYLNYCRGLRFEEAPDYMYLRQLFRILFRTLNHQYDYTFDWTMLKQKAAQQAASSSGQGQQAQTPTGKQTDKTKSNMKGF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CSNK1A1(1452)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)