SAB5702542
Anti-GLP-1 Antibody, clone 1R1J8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GLP-1, GLP1, GLP2, GRPP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1R1J8, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RAQDFVQWLMNTKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GCG(2641)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1