SAB5702395
Anti-XRCC1 Antibody, clone 2X1U4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
RCC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2X1U4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
82 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.93mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPEIRLRHVVSCSSQDSTHCAENLLKADTYRKWRAAKAGEKTISVVLQLEKEEQIHSVDIGNDGSAFVEVLVGSSAGGAGEQDYEVLLVTSSFMSPSESR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... XRCC1(7515)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1