PLA0046
Rabbit anti-ATR Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
FCTCS, FRAP-related protein 1, FRAP-related protein-1, FRP1, MEC1, SCKL, SCKL1, ataxia telangiectasia and Rad3 related, ataxia telangiectasia and Rad3-related protein, homolog, homolog (S. cerevisiae), mitosis entry checkpoint 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2- 5 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_001175.1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rabbit ... ATR(545)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)