SAB5702342
[KO Validated]Anti-STAT2 Antibody, clone 4A5P8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
IMD44, ISGF-3, P113, STAT113
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4A5P8, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
KLPFWTWLDKILELVHDHLKDLWNDGRIMGFVSRSQERRLLKKTMSGTFLLRFSESSEGGITCSWVEHQDDDKVLIYSVQPYTKEVLQSLPLTEIIRHYQLLTEENIPENPLRFLYPRIPRDEAFGCYYQEKVNLQERRKYLKHRLIVVSNRQVDEL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STAT2(6773)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3