SAB5702282
Anti-SOCS1 Antibody, clone 5T6Z10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SOCS1,CIS1,CISH1,JAB,SOCS-1,SSI-1,SSI1,TIP3,TIP-3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5T6Z10, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MVAHNQVAADNAVSTAAEPRRRPEPSSSSSSSPAAPARPRPCPAVPAPAPGDTHFRTFRSHADYRRITRASALLDACGFYWGPLSVHGAHERLRAEPVGT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOCS1(8651)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)