SAB5702237
Anti-CD3E+CD3G Antibody, clone 4F5G4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD3E,IMD18,T3E,TCRE,CD3e molecule,CD3G,CD3-GAMMA,IMD17,T3G
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4F5G4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
23 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.43 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD3(epsilon+gamma)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)