SAB5702045
Anti-CR2/CD21 Antibody, clone 9F8A1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
C3DR, CD21, CR, CVID7, SLEB9
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9F8A1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
155 kDa
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1.19 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GAVVTLECEDGYMLEGSPQSQCQSDHQWNPPLAVCRSRSLAPVLCGIAAGLILLTFLIVITLYVISKHRARNYYTDTSQKEAFHLEAREVYSVDPYNPAS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CR2(1380)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3