Merck
SAB5701883
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 336.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Voraussichtliches Versanddatum29. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.48 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer198/pSer199/pSer202)
Angaben zum Gen
human ... MAPT(4137)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. MAPT transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type. MAPT gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Ser198/Ser199/Ser202 of human Tau.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)