MAB10216-I
Anti-Flavivirus Group Antigen Antibody, clone D1-4G2-4-15
clone D1-4G2-4-15
Synonym(e):
Flavivirus antigen
Empfohlene Produkte
Spezifität
Immunogen
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable