Merck
SAB5701877
Sigma-Aldrich
Anti-pan Phospho-Serine/Threonine antibody produced in mouse
Größe auswählen
100 μL
CHF 450.00
CHF 450.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 450.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 450.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human
Konzentration
1.51 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pan pSer/pThr)
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing phosphorylated Serine/Threonine.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)