Merck
SAB5701816
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MYL9-T18/S19 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1432
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 336.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1432
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1.65 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr18/pSer19)
Angaben zum Gen
human ... MYL9(10398)
Allgemeine Beschreibung
Myosin, a structural component of muscle, consists of two heavy chains and four light chains. The protein encoded by this gene is a myosin light chain that may regulate muscle contraction by modulating the ATPase activity of myosin heads. The encoded protein binds calcium and is activated by myosin light chain kinase. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogen
A synthetic phosphorylated peptide around of human Phospho-MYL9-T18/S19 .
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)