Merck
SAB5701342
Sigma-Aldrich
Anti-SOX9 Antibody
rabbit monoclonal
Größe auswählen
100 μL
CHF 365.00
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 365.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 365.00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Anti-SOX9 antibody produced in rabbit,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
0.49 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SOX9(6662)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene recognizes the sequence CCTTGAG along with other members of the HMG-box class DNA-binding proteins. It acts during chondrocyte differentiation and, with steroidogenic factor 1, regulates transcription of the anti-Muellerian hormone (AMH) gene. Deficiencies lead to the skeletal malformation syndrome campomelic dysplasia, frequently with sex reversal. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human SOX9.
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)