Merck
SAB5701142
Sigma-Aldrich
Anti- BRD4 antibody produced in rabbit
Größe auswählen
100 μL
CHF 336.00
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1693
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 336.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 336.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1693
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
0.26 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRD4(23476)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is homologous to the murine protein MCAP, which associates with chromosomes during mitosis, and to the human RING3 protein, a serine/threonine kinase. Each of these proteins contains two bromodomains, a conserved sequence motif which may be involved in chromatin targeting. This gene has been implicated as the chromosome 19 target of translocation t(15;19)(q13;p13.1), which defines an upper respiratory tract carcinoma in young people. Two alternatively spliced transcript variants have been described.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human BRD4 (NP_490597.1).
Physikalische Form
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)