SAB5701126
Anti-CDKN2A/p16INK4a antibody produced in mouse
Größe auswählen
CHF 247.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 247.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
all
Konzentration
1.51 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDKN2A(1029)
1 of 4
Dieser Artikel | SAB5701583 | SAB5701004 | SAB5700620 |
---|---|---|---|
species reactivity all | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity - | species reactivity human, rat, mouse |
clone monoclonal | clone monoclonal | clone monoclonal | clone polyclonal |
Gene Information human ... CDKN2A(1029) | Gene Information human ... CDKN2A(1029) | Gene Information human ... CDKN2A(1029) | Gene Information human ... CDKN2A(1029) |
storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)