Merck
Alle Fotos(7)
Dokumente
ABT1487
Sigma-Aldrich
Anti-Alpha-Aktin-Antikörper, Glattmuskel
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Actin, aortic smooth muscle, Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
chicken (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACTA1(58)
Allgemeine Beschreibung
Aktin, aortische glatte Muskeln (UniProt P62736; auch als Alpha-actin-2, Cell growth-inhibiting gene 46 protein bekannt) wird beim Mensch vom Gen ACTA2 (auch als AAT6, ACTSA, ACTVS, GIG46, MYMY5 bekannt, Gen-ID 59) kodiert. Aktine sind kugelförmige multifunktionelle Proteine, die als grundlegende Baublöcke der Zytoskelettmikrofilamente dienen und zu den am besten konservierten eukaryotischen Proteinen zählen. Es existieren sechs Aktin-Typen: Skelettmuskel-alpha-Aktin wird vom ACTA1-Gen kodiert, Glattmuskel-alpha-Aktin vom ACTA2-Gen, zytoplasmatisches beta-Aktin vom ACTB-Gen, Herzmuskel-alpha-Aktin vom ACTC1-Gen, zytoplasmatisches gamma-Aktin vom ACTG1-Gen und Glattmuskel-gamma-Aktin vom ACTG2-Gen (auch als ACTA3 bekannt). Obwohl Aktine insgesamt > 90 % Sequenzhomologie aufweisen, zeigen die Isoformen räumliche, zeitliche und gewebespezifische Expressionsmuster und nur 50–60 % Homologie in ihren 18 N-terminalen Resten. Zytoplasmatische β- und γ-Aktine werden in allen Zellen vermutet, die anderen vier Aktin-Isoformen sind normalerweise in spezifischen Arten von adultem Muskelgewebe vorzufinden. Aktine weisen je nach den spezifischen ionischen Bedingungen oder Interaktion mit den Ligandenproteinen unterschiedliche Strukturen auf. Die oligomeren und polymeren Formen, die Aktinmoleküle annehmen sind abhängig von den unterschiedlichen Konformationen, in die sie übergehen.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper ist gegen die N-terminale Sequenz gerichtet, die spezifisch für das Glattmuskel-Alpha-Aktin (ACTA2) ist, nicht jedoch für das Skelettmuskel-Alpha-Aktin (ACTA1), das Zytoplasma-Beta-Aktin (ACTB), das Herzmuskel-Alpha-Aktin (ACTA3), das Zytoplasma-Gamma-Aktin (ACTG1) oder das Glattmuskel-Gamma-Aktin (ACTG2; ACTA3).
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der N-terminalen Sequenz von menschlichem Glattmuskel-Alpha-Aktin entspricht.
Anwendung
Anti-Alpha-Aktin-Antikörper, Glattmuskel, ist ein Antikörper gegen Alpha-Aktin zur Verwendung in Western Blot, Immunhistochemie, Immunzytochemie und Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Immunzytochemische Analyse: 5,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge führte zu einer Immunfärbung von Glattmuskel-Alpha-Aktin in NIH/3T3-Fibroblasten, HUVECs, A431- und HeLa-Zellen.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge führte zu einer Immunfärbung von glatten Muskelzellen in Gewebeschnitten des menschlichen Uterus.
Analyse mittels Immunpräzipitation: 10 µg aus einer repräsentativen Charge immunpräzipitierten Glattmuskel-Alpha-Aktin aus 500 µg C2C12-Myoblasten-Lysat von Mäusen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an C2C12-Myoblasten-Lysat von Mäusen.
Western-Blot-Analyse: 0,25 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Glattmuskel-Alpha-Aktin in 10 µg C2C12-Myoblasten-Lysat von Mäusen nach.
Zielbeschreibung
~42 kDa beobachtet.
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zaki Hakami et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 301(11), 1820-1833 (2018-10-06)
Although minor salivary glands play a significant functional role in the oral cavity, their developmental morphology and cell differentiation has been scarcely studied. This study aimed to describe the development of rat palatine glands with regard to the ultrastructural morphology
Christopher L Robinson et al.
Nature communications, 9(1), 2090-2090 (2018-05-31)
Evidence of male-to-female sexual transmission of Zika virus (ZIKV) and viral RNA in semen and sperm months after infection supports a potential role for testicular cells in ZIKV propagation. Here, we demonstrate that germ cells (GCs) are most susceptible to
Virender Kumar et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 26(12), 2798-2811 (2018-10-06)
Trans-differentiation of quiescent hepatic stellate cells (HSCs) into active myofibroblasts secretes excess amounts of extracellular matrix (ECM) proteins. miR-29b1 has the potential to treat liver fibrosis, because it targets several profibrotic genes. We previously demonstrated that miR-29b1 and the hedgehog
David Carr et al.
Breast cancer research : BCR, 24(1), 40-40 (2022-06-11)
The Bcl-3 protein is an atypical member of the inhibitor of -κB family that has dual roles as a transcriptional repressor and a coactivator for dimers of NF-κB p50 and p52. Bcl-3 is expressed in mammary adenocarcinomas and can promote
Virender Kumar et al.
Theranostics, 9(25), 7537-7555 (2019-11-07)
Rationale: Hedgehog (Hh) pathway plays an essential role in liver fibrosis by promoting the proliferation of hepatic stellate cells (HSCs) by enhancing their metabolism via yes-associated protein 1 (YAP1). Despite the presence of several inhibitors, Hh signaling cannot be controlled