Merck
SAB5700736
Sigma-Aldrich
Anti-MIF antibody produced in rabbit
Synonym(e):
GIF, GLIF, MIF, MMIF
Größe auswählen
100 μL
CHF 329.00
CHF 329.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 329.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 329.00
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
12
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
0.87 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:10-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MIF(4282)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a lymphokine involved in cell-mediated immunity, immunoregulation, and inflammation. It plays a role in the regulation of macrophage function in host defense through the suppression of anti-inflammatory effects of glucocorticoids. This lymphokine and the JAB1 protein form a complex in the cytosol near the peripheral plasma membrane, which may indicate an additional role in integrin signaling pathways.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-115 of human MIF (NP_002406.1).
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)