SAB5700608
Anti-Fas Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
ALPS1A, APO-1, APT1, CD95, FAS, FAS1, FASTM, TNFRSF6
Größe auswählen
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 366.00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-FAS antibody produced in rabbit,
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
11
14
16
24
35
37
9
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
1.44 mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FAS(355)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)