SAB5700276
Anti-Phospho-ABL1-Y245 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
ABL, ABL1, CHDSKM, JTK7, bcr/abl, c-ABL, c-ABL1, c-Abl, p150, v-abl
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
122
124
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.09mg/ml
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr245)
Angaben zum Gen
human ... ABL1 (25)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable