Merck
SAB5700137
Sigma-Aldrich
Anti-VAT1 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
VAT1, VATI
Größe auswählen
100 μL
CHF 366.00
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 366.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 366.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
28
34
41
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
2.69 mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VAT1(10493)
Allgemeine Beschreibung
Synaptic vesicles are responsible for regulating the storage and release of neurotransmitters in the nerve terminal. The protein encoded by this gene is an abundant integral membrane protein of cholinergic synaptic vesicles and is thought to be involved in vesicular transport. It belongs to the quinone oxidoreductase subfamily of zinc-containing alcohol dehydrogenase proteins.
Immunogen
A synthetic peptide of human VAT1.
Physikalische Form
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Lagerung und Haltbarkeit
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)