Merck
SAB5600123
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys4) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM340, purified immunoglobulin
Größe auswählen
100 μG
CHF 423.00
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB04791
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 423.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 423.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB04791
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM340, monoclonal
recombinant monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
vertebrates
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: 1-10 μg/mL
multiplexing: 0.5-2 μg/mL
western blot: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Spezifität
This antibody reacts to Histone H3 trimethylated at Lysine 4 (K4me3). No cross reactivity with monomethylated Lysine 4 (K4me1) or dimethylated Lysine 4 (K4me3), or other methylation in histone H3.
Immunogen
A trimethyl-peptide corresponding to Trimethyl-Histone H3 (Lys4)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)