SAB56000339
Anti-Clusterin Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM437, affinity purified immunoglobulin
Synonym(e):
Aging-associated gene 4 protein, Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RM437, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:100- 1:400
western blot: 1:1000-1:2000
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable