SAB5300207
Monoclonal Anti-SERPINE1 antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PAI, PAI-1, PAI1, PLANH1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
45 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SERPINE1(5054)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against SERPINE1
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable