SAB5201116
Monoclonal Anti-Gfap - Fitc antibody produced in mouse
clone S206A-8, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-Astrocyte, Anti-Glial fibrillary acidic protein, Anti-MGC139638
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S206A-8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 50 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GFAP(2670)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable