Merck
SAB5200069
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CASK antibody produced in mouse
clone S56A-50, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-CASK. S56A-50
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
S56A-50, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Speziesreaktivität
Xenopus, mouse, rat, zebrafish, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Cask(29647)
Spezifität
Detects ~100 kDa.
Immunogen
Fusion protein amino acids 318-415 of rat CASK/Lin2
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)