MAB1406
Anti-Thy-1.1-Antikörper, Klon OX-7
clone OX-7, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD90.1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
OX-7, monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... THY1(7070)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunhistochemie bei gefrorenen Gewebeschnitten.
Immunzytochemie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Entzündung & Immunologie
Immunglobuline & Immunologie
Qualität
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Thymozyten, T-Lymphozyten
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable