SAB5200003
Monoclonal Anti-DLG4 antibody produced in mouse
clone 7E3, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonym(e):
Anti-DLG4, Anti-PSD95, Anti-SAP90
Größe auswählen
CHF 474.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 474.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E3, monoclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt 100 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, bovine
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Dlg4(29495)
Spezifität
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)