SAB5100009
Imprint ® ChiP-Validated Anti-methyl-Histone H3 (Me-Lys4) (H3K4me1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-H3F3A H3.3A H3F3 PP781 H3F3B H3.3B, Anti-HIST1H3A H3FA, Anti-HIST1H3B H3FL, Anti-HIST1H3C H3FC, Anti-HIST1H3D H3FB, Anti-HIST1H3E H3FD, Anti-HIST1H3F H3FI, Anti-HIST1H3G H3FH, Anti-HIST1H3H H3FK, Anti-HIST1H3I H3FF, Anti-HIST1H3J H3FJ, Anti-HIST2H3A HIST2H3C H3F2 H3FM HIST2H3D
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
bovine, frog, chicken, mouse, human
Methode(n)
ChIP: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
monomethylation (Lys4)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350) , H3F3A(3020) , H3F3B(3021) , HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3F(8968) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST2H3A(333932) , HIST2H3C(126961) , HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078) , H3f3b(15081) , Hist1h3I(319153) , Hist1h3a(360198) , Hist1h3b(319150) , Hist1h3c(319148) , Hist1h3d(319149) , Hist1h3e(319151) , Hist1h3f(260423) , Hist1h3g(97908) , Hist1h3h(319152) , Hist2h3b(319154) , Hist2h3c1(15077) , Hist2h3c2(97114)
Qualität
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable