SAB4700987
Monoclonal Anti-alphaFetoprotein antibody produced in mouse
clone AFP-11
Synonym(e):
AFP, Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, FETA, HPAFP
Größe auswählen
CHF 380.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 380.00
Voraussichtliches Versanddatum24. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AFP-11, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10 μg/mL
Hinterlegungsnummer
NM_001134
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AFP(174)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)