SAB4600333
Anti-Mouse IgG (H+L), CF™633 F(ab′)2 fragment of antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Größe auswählen
CHF 127.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 127.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
CF™ 633 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Fluoreszenz
λex 630 nm; λem 650 nm
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)