Merck
Alle Fotos(10)
Wichtige Dokumente
SAB4504508
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-p70 S6 Kinase (pSer424) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
CHF 389.00
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 389.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 389.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 59 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer424)
Angaben zum Gen
human ... RPS6KB1(6198)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p70 S6 Kinase around the phosphorylation site of Ser424.
Immunogen Range: 414-463
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)