Merck
SAB4504194
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HER3 (pTyr1289) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Größe auswählen
100 μG
CHF 458.00
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 458.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 458.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 148 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr1289)
Angaben zum Gen
human ... ERBB3(2065)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HER3 around the phosphorylation site of Tyr1289.
Immunogen Range: 1256-1305
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)