Fortfahren mit
AR2016
Sojabohnenmehl (N, S)
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
30 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 114.00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
CHF 114.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
manufacturer/tradename
Alpha Resources
application(s)
food and beverages
format
matrix material
General description
Soy Bean Meal (N, S) is a reference standard produced in accordance to ISO Guide 34-2009. This reference has an indefinite known shelf life unopened. Once opened the shelf life is limited to two years. Keep sealed and store under normal dry laboratory conditions. This is a certified reference material (Working Standard) and is traceable to the above-mentioned reference standard(s).
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Nuts, Soy, Edible Oils and Fats
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NIST1486Y0001950Y0001954
Knochenmehl NIST® SRM® 1486
NIST1486
Knochenmehl
description
analytical standard
description
NIST® SRM® 1486
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
format
matrix material
format
matrix material
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
Alpha Resources
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)