SAB4503649
Anti-MEKKK 4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
HPK/GCK-like kinase HGK, M4K4, MAP4K4, MAPK/ERK kinase kinase kinase 4, MEK kinase kinase 4
Größe auswählen
CHF 485.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 485.00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 142 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP4K4(9448)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 406-455
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)