Fortfahren mit
MABT366
Anti-Claudin-1/CLDN1-Antikörper, Klon 7A5
clone 7A5, from mouse
Synonym(e):
Claudin-1, Senescence-associated epithelial membrane protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7A5, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7A5, monoclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
Claudin-1 (UniProt O95832; auch bekannt als Seneszenz-assoziiertes Epithelmembran-Protein) wird vom CLDN1-Gen (auch bekannt als CLD1, ILVASC, NISCH, SEMP1) (ORF UNQ481/PRO944; Gen-ID 9076) in Menschen kodiert. Tight Junctions (TJs) sind hoch-spezialisierte Membranbarrieren, welche die parazelluläre Passage von kleinen Molekülen, Mikroorganismen und Zellen verhindern und zugleich eine physische Barriere zwischen den apikalen und basolateralen Membrandomänen einer polarisierten Epithelzelle bilden. Claudine sind TJ-Proteine, deren Hauptfunktion die Regelung der Passage von Ionen durch den parazellulären Raum ist. Es gibt mindestens 27 humane Claudine mit unterschiedlichen epithelialen Expressionsmustern für den gewebespezifischen parazellulären Transport von Ionen. Claudin-1 wird auf den apikalen und basolateralen Oberflächen der Hepatozyten in normalem Lebergewebe exprimiert. Claudin-1 ist ein bekannter Wirtsfaktor für den Zelleintritt des Hepatitis-C-Virus (HCV) durch Interaktion mit CD81 und Übertragung des HCV von Zelle zu Zelle. Claudin-1 ist ein Transmembranprotein mit vier Transmembranabschnitten (AS 8-28, 82-102, 116-136, 164-184) mit zytoplasmatisch exponierten N- und C-terminalen Enden (AS 1-7 und 185-211).
~20 kDa beobachtet. 22,74 kDa berechnet.
Immunogen
Epitop: Zweite extrazelluläre Schleife.
Rekombinantes humanes Claudin-1/CLDN1.
Application
Dieser Anti-Claudin-1-Antikörper, Klon 7A5, ist zur Verwendung in Immunzytochemie, Western Blots und Durchflusszytometrie für den Nachweis von CLDN1 validiert.
Durchflusszytometrie-Analyse: 5,0 µg/ml einer repräsentativen Charge immunfärbte HT1080-Zellen, die exogen transfizierten humanen Claudin-1/CLDN1 exprimierten, und humane Huh-7.5.1-Hepatomzellen, jedoch keine mock-transfizierten HT1080-Zellen und keine nicht-Claudin-1-exprimierenden S7-d6-Zellen (mit freundlicher Genehmigung von Professor Masuo Kondoh, PhD, Osaka University, Japan).
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wies exogen exprimierten Claudin-1-Antikörper in CLDN1-transfizierten, jedoch nicht in mock-transfizierten HT1080-Zellen nach (mit freundlicher Genehmigung von Professor Masuo Kondoh, PhD, Osaka University, Japan).
Immunzytochemie-Analyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte die Oberfläche von humanen Huh-7.5.1-Hepatomzellen, jedoch keine nicht-Claudin-1-/CLDN1-exprimierenden S7-A Zellen (Fukasawa, M., et al. (2015). J. Virol. 89(9): 4866-4879.).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte spezifisch HT1080-Zellen, die exogen transfizierten humanen Claudin-1 (CLDN1) exprimierten, jedoch keine HT1080-Zellen, die humanen Claudin-2, -4, -5, -6, -7 oder -9 exprimieren, und keine Maus-Claudin-1 exprimierenden L-Zellen (Fukasawa, M., et al. (2015). J. Virol. 89(9): 4866-4879.).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge immunfärbte HEK293T-Transfektanten, die FLAG-markierten humanen Claudin-1/CLDN1 exprimieren, und Human-Maus-Claudin-1-Chimären mit der zweiten humanen extrazellulären Schleife (EL2), jedoch keine Chimären mit Maus-EL2. Die M152L-Mutation, jedoch nicht die V155I-Mutation, in der humanen EL2 eliminierte die Immunreaktivität (Fukasawa, M., et al. (2015). J. Virol. 89(9):4866–4879).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge wies FLAG-markierten humanen Claudin-1/CLDN1 und Human-Maus-Claudin-1-Chimären mit der zweiten humanen extrazellulären Schleife (EL2) nach, jedoch keine Chimären mit Maus-EL2. Die M152L-Mutation, jedoch nicht die V155I-Mutation, in der zweiten humanen extrazellulären Schleife eliminierte die Immunreaktivität (Fukasawa, M., et al. (2015). J. Virol. 89(9):4866–4879).
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wies Claudin-1/CLDN1-Immunreaktivität mittels ELISA in 3,7% Formaldehyd-fixierten humanen Huh-7.5.1-Hepatomazellen nach (Matheu, A., et al. (2015). J. Virol. 89(9):4866-4879).
Neutralisations-Analyse: Eine repräsentative Charge hemmte die HCV-Infektion von kultivierten humanen Huh-7.5.1-Hepatomzellen in-vitro und von chimären Mäusen mit Humanleberzellen in-vivo (Fukasawa, M., et al. (2015). J. Virol. 89(9):4866–4879).
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Biochem/physiol Actions
Klon 7A5 erkannte spezifisch humanes Claudin-1/CLDN1 durch Targeting eines Epitops in der zweiten extrazellulären Schleife und verhinderte den Eintritt des Claudin-1-abhängigen Hepatitis-C-Virus (HCV) in die Wirtszellen. Klon 7A5 reagiert weder mit humanem Claudin-2, -4, -5, -6, -7 oder -9 noch mit murinem Claudin-1 (Fukasawa, M., et al. (2015). J. Virol. 89(9):4866–4879).
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2aκ-Antikörper in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Mittels Immunzytochemie in HepG2-Zellen beurteilt.
Immunzytochemische Analyse: 10 µg/ml dieses Antikörpers wies Claudin-1/ CLDN1 in HepG2-Zellen nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4500437ABT47SAB4503545
Gene Information
human ... CLDN1(9076), NISCH(11188)
Gene Information
human ... CLDN7(1366)
Gene Information
human ... CLDN7(1366)
Gene Information
human ... CLDN1(9076)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
clone
7A5, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c