Merck
SAB4502636
Sigma-Aldrich
Anti-Rhodopsin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
OPN2, Opsin-2, RHO, Rhodopsin
Größe auswählen
100 μG
CHF 456.00
CHF 456.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1069
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 456.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 456.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1069
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 39 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHO(6010)
Allgemeine Beschreibung
Anti-Rhodopsin Antibody detects endogenous levels of total Rhodopsin protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Rhodopsin.
Immunogen Range: 299-348
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Claudia Sayuri Saçaki et al.
Current eye research, 47(3), 450-460 (2021-11-10)
This study aimed to evaluate a cell therapy strategy with human neural precursor cells (hNPCs) to treat diabetic retinopathy (DR) in Wistar rats induced to diabetes by injecting streptozotocin. The Wharton's jelly mesenchymal stem cells (WJ-MSCs) were isolated, expanded, and