R5403
Monoclonal Anti-Rhodopsin antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1D4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human, rat, bovine
Methode(n)
immunocytochemistry: 1:1,000 using human retinal samples
western blot: 1:1,000 using Sf9 cells expressing the bovine gene
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHO(6010)
rat ... Rho(24717)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable