Merck
SAB4500936
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO1A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
FKHR, FOXO1, Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma, forkhead box O1A (FKHR)
Größe auswählen
100 μG
CHF 344.00
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 344.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 344.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 69 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXO1(2308)
Allgemeine Beschreibung
Anti-FOXO1A Antibody detects endogenous levels of total FOXO1A protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human FOXO1A.
Immunogen Range: 295-344
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)