SAB4500420
Anti-ACOT12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Acyl-CoA thioester hydrolase 12, Acyl-CoA thioesterase 12, Acyl-coenzyme A thioesterase 12, CACH-1, Cytoplasmic acetyl-CoA hydrolase 1
Größe auswählen
CHF 344.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 344.00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 62 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ACOT12(134526)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Immunogen Range: 281-330
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)