Merck
SAB4301752
Sigma-Aldrich
Anti-AQP9
affinity isolated antibody
Synonym(e):
AQP-9, HsT17287, SSC1
Größe auswählen
100 μL
CHF 332.00
CHF 332.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1456
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 332.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 332.00
Check Cart for Availability
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1456
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Hinterlegungsnummer
NP_066190
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... AQP9(366)
Immunogen
Synthetic peptide of human AQP9
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yasutaka Yamada et al.
American journal of clinical and experimental urology, 7(1), 11-30 (2019-03-25)
Analyses of our previously determined microRNA (miRNA) expression signature of renal cell carcinoma (RCC) and The Cancer Genome Atlas (TCGA) database revealed that both strands of the pre-miR-532-duplex-miR-532-5p (the guide strand) and miR-532-3p (the passenger strand)- are closely associated with