Merck
SAB4301634
Sigma-Aldrich
Anti-KDM5C
affinity isolated antibody
Synonym(e):
MRX13, MRXJ, MRXSJ, SMCX, XE169
Größe auswählen
100 μL
CHF 283.00
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 283.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 283.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:30-1:150
Hinterlegungsnummer
NP_004178
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KDM5C(8242)
Immunogen
Synthetic peptide of human lysine (K)-specific demethylase 5C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chenmin Sun et al.
Journal of Cancer, 9(20), 3787-3796 (2018-11-09)
Aim: BAP1 is frequently mutated in clear cell renal cell carcinoma (ccRCC) with a definitive role still unclear. Methods: In silico analysis of BAP1-mutant and wild-type gene enrichment and functional annotation in TCGA-KIRC dataset was performed. Target gene was studied