SAB4301581
Anti-Retinoic Acid Receptor A (Phospho-SER77)
affinity isolated antibody
Synonym(e):
NR1B1, RAR-alpha, RRA, Retinoic acid receptor alpha, retinoic acid receptor alpha
Größe auswählen
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 414.00
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
Hinterlegungsnummer
BC008727
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer77)
Angaben zum Gen
human ... RARA(5914)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)