PANC-1 Cell Line human
87092802, human pancreas, Epithelial
Synonym(e):
PANC1 Cells, Panc-1-P Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
PANC-1 Cell Line human, 87092802, from human pancreas
Biologische Quelle
human pancreas
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
2n = 46, hypertriploid
Morphologie
Epithelial
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 8,10
THO1: 7,8
TPOX: 8,11
vWA: 15
Nährmedium
Subkultur-Routine
Verwandter Inhalt
ECACC pancreatic cancer cell lines for various applications including drug response studies.