Merck
SAB4301580
Sigma-Aldrich
Anti-Period Circadian Protein 2 (Phospho-SER662)
affinity isolated antibody
Synonym(e):
KIAA0347, Period circadian protein 2, hPER2
Größe auswählen
100 μL
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
CHF 311.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
Hinterlegungsnummer
AC012485
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer662)
Angaben zum Gen
human ... PER2(8864)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 662 (A-E-S(p)-V-A) derived from Human Period Circadian Protein 2.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)