SAB4300150
Anti-phospho-PPP1R1B (pThr75) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-DARPP-32 antibody produced in rabbit, Anti-DARPP32 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ20940 antibody produced in rabbit, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~32 kDa
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(A-Y-TP-P-P)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pThr75)
Angaben zum Gen
human ... PPP1R1B(84152)
Immunogen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)