SAB4300115
Anti-phospho-CFL1 (pSer3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) antibody produced in rabbit
Größe auswählen
CHF 393.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 393.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
~19 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
(M-A-SP-G-V)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer3)
Angaben zum Gen
human ... CFL1(1072)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)