Wichtige Dokumente
SAB4200485
Anti-acetyl-Histone H3 (Ac-Lys27) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonym(e):
Anti-H3.4, Anti-H3/g, Anti-H3FT, Anti-H3K27ac, Anti-H3t, Anti-HIST3H3, Anti-Hist1h2ai, Anti-Hist1h2ail, Anti-Hist1h3a, Anti-Hist1h3g, Anti-Hist1h3h, Anti-Hist1h3i
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~15 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of NIH3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys27)
Angaben zum Gen
human ... HIST3H3(8290)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)