Wichtige Dokumente
SAB4200865
Anti-Pro GDF11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GDF11 Growth/differentiation factor 11 Bonemorphogenetic protein11 (bmp11)
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
affinity isolated antibody
Qualitätsniveau
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat PC12 cell line
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)